29171-U
Vial crimp seals, BiMetal (magnetic), 20 mm, with PTFE/silicone septa, pkg 100
red seal, septa (blue PTFE/white silicone), diam. × thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red seal
septa (blue PTFE/white silicone)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
20 mm
śr. × grubość
20 mm × 3 mm
kompatybilność
for use with 20mm crimp seal vial
Opis ogólny
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)