SU860065
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
beveled finish clear glass
round bottom
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
pojemność
5 mL
dopasowywanie
for crimp seal
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)