Kluczowe dokumenty
30228-U
Supelco
Supel-Inert Multi-Layer Foil
maximum volume 5 L, Screw Cap Valve (SCV), pkg of 10 bags
Synonim(y):
Supel-Inert Foil 5L SCV Gas Sampling Bag with Thermogreen® LB-2 Septa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
agency
NIOSH 6603
OSHA ID-172,ID-210
opis
Chemically Inert with Light and Moisture Protection
septum replaceable; Thermogreen® LB-2 septa
linia produktu
Supel
opakowanie
pkg of 10 bags
metody
whole air sampling: suitable
maksymalna pojemność
5 L
rozmiar × szer. × dł.
× 12 in. × 14 in.
przydatność
suitable for (Biogas and Landfill Gas (LFG))
suitable for (Calibration Mixes and Gas Transfer)
suitable for (Low molecular weight compounds such as methane, CO, CO2, and permanent gases)
suitable for
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Folia wielowarstwowa: (1) Polietylen 0,002" (2) Folia aluminiowa 0,0003" (3) Polietylen (4) Aluminium (metalizowane) (5) Nylon 60 Gauge
Związki siarki: dwusiarczek węgla, siarkowodór, merkaptan t-butylowy, merkaptan etylowy, merkaptan izopropylowy, merkaptan n-propylowy.
SupelInert multi-layer foil gas sampling bags with Thermogreen LB-2 septa are ideal for sampling low molecular weight compounds such as carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and permanent gases. They are also suitable for sampling sulfur compounds such as hydrogen sulfide (H2S), carbon disulfide (CS2) and mercaptans.
Key Features and Benefits:
  • Multi-layer foil composed of two outer layers of aluminum film providing a great barrier to gases permeating through walls of the bag
  • Proven low-bleed Thermogreen LB-2 septa installed in the valve fitting
  • Chemically inert with moisture and light protection
  • Not recommended for low ppm VOCs due to background levels (we recommend the SupelInert PVDF Tedlar alternative film for VOCs)
  • Two valve choices available: Screw Cap Valve (SCV) and Push/Pull Lock Valve (PLV)
  • 4 sizes: 1 L, 2 L, 5 L, and 10 L
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
aparat do pobierania próbek powietrza
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
30228-U4061826665794