Kluczowe dokumenty
30289-U
Supelco
Tedlar® PLV Gas Sampling Bag
0.6L w/Thermogreen® LB-2 Septa
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
0.6L Tedlar® PLV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa,
Materiały
Tedlar® PVDF film
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
Push/Pull Lock Valve (PLV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 10 bags
metody
whole air sampling: suitable
maksymalna pojemność wys. × szer. × dł.
0.6 L × 6 in. × 6 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Opis ogólny
Tedlar is recommended in several US EPA methods for sampling VOCs and sulfur compounds. Our Tedlar is made from a high-quality 2 mil Tedlar film for superior inertness, impermeability, sample integrity and good recovery data. Our Push Lock Valve (PLV) and seam-sealing process ensure that these bags are sturdy and virtually leak-proof, even under the most demanding sampling and shipping conditions.
Zastosowanie
  • Wpływ worków Tedlar na skład wydychanych próbek ludzkiego oddechu: W tym badaniu zbadano wpływ stosowania 1664 worków do pobierania próbek gazu na skład wydychanych próbek oddechu, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnej diagnostyki zdrowia i monitorowania środowiska (Zhao, Zhu, Zhang, 2022).
  • Kwantyfikacja lotnych związków organicznych za pomocą spektrometrii mas z wtórną jonizacją elektrorozpryskową o wysokiej rozdzielczości: Badania omawiają skuteczność worków 1664 w wychwytywaniu i zachowywaniu lotnych związków organicznych do analizy spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości, niezbędnej do analizy chemicznej i środowiskowej (Liu, Zeng, Sinues, Fang, Zhou, Li, 2021).
  • Kinetyka wypłukiwania etanolu z dróg oddechowych po wdychaniu oparów etanolu i stosowaniu płynu do płukania jamy ustnej: W badaniu wykorzystano 1664 worki do oceny kinetyki wypłukiwania etanolu, zapewniając wgląd w zdrowie w miejscu pracy i medycynę sądową (Ernstgård, Pexaras, Johanson, 2020).
  • Testowanie odzyskiwania substancji zapachowych z nowego metalizowanego worka do pobierania próbek gazu z fluorowanego propylenu etylenowego: Badanie to porównuje skuteczność 1664 worków w odzyskiwaniu substancji zapachowych, niezbędnych do zarządzania zapachami w środowisku (Zhu, Koziel, Cai, Wright, Kuhrt, 2015).
  • Stabilność wybranych lotnych składników oddechu w workach do pobierania próbek Tedlar, Kynar i Flexfilm: Analizuje stabilność lotnych związków w 1664 workach, kluczowych dla zapewnienia wiarygodności analizy oddechu w diagnostyce klinicznej i badaniach środowiskowych (Mochalski, King, Unterkofler, Amann, 2013).
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alfredo Córdova Lizama et al.
Bioresource technology, 275, 352-359 (2019-01-01)
This work studied the effects on the anaerobic digestion of sewage sludge by zero valent iron nanoparticles (NZVI) dosage. Biochemical methane potential tests were carried out with 5-9 mg/gVS (99.7%, 40-60 nm). The biogas yield increased from 132 (control) to 310 mL/gVS with