Kluczowe dokumenty
30291-U
Supelco
Tedlar® PLV Gas Sampling Bag
3L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
3L Tedlar® PLV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa,
Materiały
Tedlar® PVDF film
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
Push/Pull Lock Valve (PLV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 10 bags
metody
whole air sampling: suitable
maksymalna pojemność wys. × szer. × dł.
3 L × 10 in. × 10 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Opis ogólny
Tedlar is recommended in several US EPA methods for sampling VOCs and sulfur compounds. Our Tedlar is made from a high-quality 2 mil Tedlar film for superior inertness, impermeability, sample integrity and good recovery data. Our Push Lock Valve (PLV) and seam-sealing process ensure that these bags are sturdy and virtually leak-proof, even under the most demanding sampling and shipping conditions.
Zastosowanie
  • Konserwacja próbek wydychanego powietrza do analizy metodą off-line SESI-HRMS: Demonstruje przydatność worków do pobierania próbek gazu 3L 1664 PLV do przechowywania próbek oddechu do wtórnej jonizacji elektrorozpryskowej o wysokiej rozdzielczości spektrometrii mas, zwiększając możliwości diagnostyczne w badaniach medycznych (Sola-Martínez et al., 2023).
  • Ilościowe pomiary GC-TCD głównych składników wzdęć: Wykorzystuje worki do pobierania próbek gazu 3L 1664 PLV do chromatografii gazowej z detektorem przewodności cieplnej do badania wpływu diety na skład wzdęć, przyczyniając się do lepszego zrozumienia procesów trawiennych (Freire et al., 2022).
  • Kwantyfikacja lotnych związków organicznych za pomocą spektrometrii mas z wtórną jonizacją elektrorozpryskową o wysokiej rozdzielczości: Podkreśla rolę worków do pobierania próbek gazu 3L 1664 PLV w wychwytywaniu i kwantyfikacji lotnych związków organicznych, co ma kluczowe znaczenie dla analizy środowiskowej i chemicznej (Liu i in., 2021).
  • Zastosowanie mikroprzepływowego interfejsu gaz-ciecz do ekstrakcji docelowych amfetamin i prekursorów z próbek powietrza: Szczegółowe informacje na temat wykorzystania worków do pobierania próbek gazu 3L 1664 PLV w systemach mikroprzepływowych do precyzyjnego pobierania próbek powietrza i ekstrakcji, wspomagając badania kryminalistyczne i środowiskowe (Collins et al., 2020).
  • Oznaczanie liniowych i cyklicznych lotnych metylosiloksanów w biogazie i biometanie za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas: Omówiono skuteczność worków do pobierania próbek gazu 3L 1664 PLV w pobieraniu próbek do analizy złożonych mieszanin gazów, ważnych dla monitorowania środowiska i kontroli jakości biogazu (Ghidotti et al., 2019).
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)