24633
1L Tedlar® PLV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa
Push/Pull Lock Valve (PLV)
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Tedlar® PVDF film
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 10 bags
metody
whole air sampling: suitable
szer. × dł.
7 in. × 9 in.
maksymalna pojemność
1 L
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.