30285-U
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
3L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
3L Tedlar® SCV Gas Sampling Bag w/Thermogreen® LB-2 Septa,
Materiały
Tedlar® PVDF film
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 10 bags
metody
whole air sampling: suitable
maksymalna pojemność wys. × szer. × dł.
3 L × 10 in. × 10 in.
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wpływ metody pobierania próbek oddechu i długości przechowywania próbek oddechu w workach Tedlarna poziom wybranych związków lotnych ocenianych za pomocą chromatografii gazowej i spektrometrii ruchliwości jonów (GC-IMS): Badanie to podkreśla kluczową rolę worków Tedlar w zachowaniu integralności związków lotnych w próbkach oddechu, niezbędnych do niezawodnego monitorowania diagnostycznego i środowiskowego (Czippelova et al., 2024).
- Diagnostyka raka jelita grubego za pomocą testu oddechowego przy użyciu przenośnego analizatora oddechu - dane wstępne: Ilustruje zastosowanie worków do pobierania próbek gazu Tedlar w warunkach klinicznych do wczesnego diagnozowania chorób, podkreślając integrację z przenośnymi analizatorami w celu uzyskania wydajnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej (Picciariello i in., 2024).
- Przechowywanie próbek wydychanego oddechu do analizy za pomocą SESI-HRMS off-line: Proof-of-Concept Study: Wykazuje skuteczność worków Tedlar w przechowywaniu próbek oddechu do zaawansowanej analizy spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości, ważnej zarówno dla zastosowań klinicznych, jak i środowiskowych (Sola-Martínez i in., 2023).
Informacje prawne
aparat do pobierania próbek powietrza
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)