Kluczowe dokumenty
26285
Hamilton® SampleLock syringe
1002SL, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22 ga (bevel tip)
Właściwości
syringe type Sample Lock
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81456
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5 mL
Opis ogólny
  • Twist valve locks the sample in the syringe
  • Positive rear plunger stop eliminates sample loss and plunger blowout at high pressures (not applicable to 1705 and 1710 models)
  • Connects to either male or female luer fittings by using an adapter
  • Male and female luer and male luer lock adapters thread onto the SampleLock valve making the syringe compatible with many connectors and fittings
  • All adapters have a Kel-F (CTFE) fluid path, with a port diameter of 0.039 in.
  • Internal standards can be added through the valve port into the sample contained in the syringe
Zastosowanie
1363 Strzykawka SampleLock została użyta do pobierania próbek fazy gazowej i ciekłej do analizy GC, w izotermicznych danych równowagi para-ciecz zmierzonych dla dwóch układów dwuskładnikowych.
Inne uwagi
We recommend replacement needle Cat. No. 19136-U (22s ga needle) for the 1705SL, 1710SL and 1725SL syringes; Cat. No. 19137-U (22 ga needle) is recommended for the larger syringes. Both replacement needles will fit 250 μL to 10 mL syringes and will fit any SampleLock syringe.
Plunger Assemblies are available for the 1705SL (Cat. No. 26152-U) and 1710SL (Cat. No. 26154) syringes.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)