20999
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1005TLL, PTFE Luer lock, volume 5 mL, needle size (not included)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE Luer lock
rozmiar igły
(not included)
agency
EPA (designed for analyzing drinking water samples)
suitable for EPA 601
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81520
dł. igły
, n/a
pojemność
5 mL
dopasowywanie
luer lock (without slots)
kompatybilność
for use with purge and trap (US EPA)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)