26208
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1001TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 1 mL, needle size (not included)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
PTFE Luer lock (with slots)
rozmiar igły
(not included)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81327
dł. igły
, n/a
pojemność
1 mL
dopasowywanie
luer lock (without slots)
kompatybilność
for use with Hamilton 1001TLL (PTFE Luer lock)
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Końcówka jest gwintowana w strzykawce luer lock, co pozwala na szczelne przykręcenie igły do końcówki.
Zastosowanie
Został on wykorzystany w eksperymencie przeprowadzonym w celu wstrzyknięcia kulek magnetycznych do systemu Lab-on-a-Chip w celu zademonstrowania kontrolowanego ruchu kulek magnetycznych w kanale mikroprzepływowym. Został również wykorzystany w reakcji terminacji alkenów poprzez metatezę krzyżową olefin przeprowadzoną na płytkach z azotku galu.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Controlled counter-flow motion of magnetic bead chains rolling along microchannels.
Karle, Marc, et al.
Microfluidics and nanofluidics, 10.4, 935-939 (2011)
Covalent attachment of a peptide to the surface of gallium nitride.
Makowski, Matthew S., et al.
Surface Science, 605.15, 1466-1475 (2011)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)