Kluczowe dokumenty
26205
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, PTFE luer lock
1710TLL, volume 100 μL, PTFE Luer lock (with slots), needle size (not included)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiały
PTFE Luer lock (with slots)
rozmiar igły
(not included)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81027
dł. igły
, n/a
pojemność
100 μL
dopasowywanie
luer lock (without slots)
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Końcówka jest gwintowana w strzykawce luer lock, co pozwala na szczelne przykręcenie igły do końcówki.
Zastosowanie
Został on wykorzystany do kontrolowania natężenia przepływu ciekłych próbek i fazy ruchomej podczas ekstrakcji rozpuszczalnikiem z parą jonową przeprowadzanej w mikrokanale wykonanym w chipie ze szkła kwarcowego.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Integration of a microextraction system on a glass chip: ion-pair solvent extraction of Fe (II) with 4, 7-diphenyl-1, 10-phenanthrolinedisulfonic acid and tri-n-octylmethylammonium chloride.
Tokeshi, Manabu, Tomoko Minagawa, and Takehiko Kitamori.
Analytical Chemistry, 72.7, 1711-1714 (2000)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)