Kluczowe dokumenty
26211-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
Synonim(y):
Precyzyjna strzykawka GASTIGHT
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
PTFE Luer lock (with slots)
rozmiar igły
(not included)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81627
dł. igły
, n/a
pojemność
10 mL
dopasowywanie
luer lock (without slots)
kompatybilność
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)