21967
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1100TLL, Kel-F CTFE Luer lock, volume 100 mL, needle size (not included)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
Kel-F CTFE Luer lock
rozmiar igły
(not included)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 86020
dł. igły
, n/a
pojemność
100 mL
dopasowywanie
luer lock (without slots)
kompatybilność
for use with Hamilton 1100TLL (PTFE Luer lock)
Opis ogólny
Strzykawka Hamilton jest dostępna w wersji gazoszczelnej, która minimalizuje wymianę gazową w analizie GC. Zapewnia dokładne dostarczanie objętości. Tłok jest w większości niezrównany. Końcówka jest gwintowana w strzykawce luer lock, co pozwala na szczelne przykręcenie igły do końcówki.
Zastosowanie
Został on wykorzystany w pompach strzykawkowych do ustawiania objętościowego natężenia przepływu gazu i cieczy podczas badania mechanizmu, który poprawia model wymiany ciepła dla przepływów ślimakowych gaz-ciecz. Został również wykorzystany do pompowania anolitu i katolitu do analizy elektrochemicznej drobnoustrojów Geobacter sulfurreducens w odpowiedzi na różne chemikalia przy użyciu urządzenia mikroprzepływowego o przepływie laminarnym.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Heat transfer model for gas-liquid slug flows under constant flux.
Walsh, Patrick A., Edmond J. Walsh, and Yuri S. Muzychka
Int J Heat M T, 53.15, 3193-3201 (2010)
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional null
A Laminar?Flow Microfluidic Device for Quantitative Analysis of Microbial Electrochemical Activity.
Li, Zhongjian, et al.
ChemSusChem, 5.6, 1119-1123 (2012)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)