21533
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
100MR-LL-GT, volume 100 mL, needle size (not included)
Synonim(y):
SYRINGE SGE 100MR-LL-GT, 100ML
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Polecane produkty
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
needle type Luer lock
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 009760
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Gazoszczelna strzykawka Luer Lock SGE była używana do pobierania próbek gazu z przestrzeni nadpowierzchniowej pod niewielkim ciśnieniem, podczas pomiarów beztlenowego utleniania amonu. Używano jej również do pobierania próbek gazu z przestrzeni nadpowierzchniowej podczas procedury eksperymentalnej związanej ze wzrostem występowania reakcji anammox w osadach estuaryjnych. Może być również stosowany do wprowadzania próbek do wlotu systemu próbkowania i wtrysku gazu (GASIS), w badaniu obejmującym wszechstronny system wlotowy do analizy on-line specyficznej dla związków δD i δ13Cchromatografii gazowej-utleniania/redukcji-izotopowej spektrometrii masowej mieszanin gazowych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Mark Trimmer et al.
Applied and environmental microbiology, 69(11), 6447-6454 (2003-11-07)
Until recently, denitrification was thought to be the only significant pathway for N(2) formation and, in turn, the removal of nitrogen in aquatic sediments. The discovery of anaerobic ammonium oxidation in the laboratory suggested that alternative metabolisms might be present
Widespread occurrence of the anammox reaction in estuarine sediments.
Nicholls JC and Trimmer M.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 55 (2), 105-105 (2009)
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of