Key Documents
26272
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
23 ga
opis
NLL-7/23
Właściwości
point style 2
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 39807
igła dł. × śr. zewn.
70 mm × 0.63 mm
dopasowywanie
luer lock
Opis ogólny
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)