Kluczowe dokumenty
26159
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE plunger tip
rozmiar
1 mL
Właściwości
1001 LT-N-LTN-RN
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 1359-01
kompatybilność
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN
Opis ogólny
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Zastosowanie
Plunger assemblies has been used during constructing a mixer which was for rapid and convenient hydration in the determination of small viscous lipid-containing samples.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simple mechanical mixer for small viscous lipid-containing samples.
Cheng, Anchi, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 95.1, 11-21 (1998)