509493
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
2.5MDF-LL-GT, volume 2500 μL, needle size (not included)
Synonim(y):
SYRINGE SGE 2.5ML, LUER LOCK
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
needle type Luer lock
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008425
pojemność
2500 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Maximum inertness for liquid or gas samples
- Suitable for manual disperser/diluter applications
- High accuracy of dispensed volume
- Wide variety of terminations
- Less time consuming
- SGE gas tight syringes also improves work flow analysis
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Octan cytronellylu; Octan Nerylu; Octan 3,7-dimetylo-2,6-oktadienylu; 1-Tetradecen; Tetradekan; ?-Bisabolol
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol