Kluczowe dokumenty
21965-U
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
Synonim(y):
SYRINGE SGE 5ML GAS TIGHT LUER LOCK, EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
needle type Luer lock
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008760
pojemność
5 mL
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)