Kluczowe dokumenty
509639
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 25 mL, 25MDR-VLLMA-GT, needle size (not included)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
Pre-fitted with Luer Lock Valve
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 009472
pojemność
25 mL
Opis ogólny
<UL><LI>Strzykawki SGE wyposażone w zawór Luer Lock [pojemność 25 ml, rozmiar igły (brak w zestawie)], model: 25MDR-VLLMA-GT.</LI><LI>Składają się ze szkła borokrzemianowego, końcówek tłoka z PTFE i stożków Luer KEL-F.</LI><LI>Strzykawki autoklawowalne, ale wymagany jest demontaż tłoka.</LI><LI>Posiadają pasowanie interferencyjne między końcówką tłoka a cylindrem, które zwiększa zdolność strzykawki do uszczelniania gazu.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
  • Nadaje się do ręcznych dozowników/rozcieńczalników.
  • Wysoka dokładność dozowanej objętości.
  • Szeroki wybór zakończeń.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)