Key Documents
509825
SGE Microvolume Syringe for Rheodyne® and Valco® Valves, Fixed Needle
250F-LC, volume 0.25 mL (250 μL), needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
Fixed needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 006300
igła dł. × śr. zewn.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
pojemność
0.25 mL (250 μL)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)