57017
Supelclean™ LC-SAX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Synonim(y):
SAX tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
Supelclean™
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pkg of 54 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
Matryca
silica gel
grupa aktywna macierzy
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
średnica
40-45 μm
wielkość porów
60 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
ion exchange
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokoły
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.