57018
Supelclean™ LC-SCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean™
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pkg of 54 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
grupa aktywna macierzy
SCX phase
SCX
średnica
40-45 μm
wielkość porów
60 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
ion exchange
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed samples prior to their determination by ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UPLC-FLD).
- Adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by gas chromatography-electron impact-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS).
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokoły
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.