Kluczowe dokumenty
512443
3-Chloro-L-tyrosine
97%
Synonim(y):
(2S)-2-Amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Monochlorotyrosine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]24/D −2°, c = 1 in 1 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
249 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
ACWBBAGYTKWBCD-ZETCQYMHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)