Merck
224588
Sigma-Aldrich
5-Chlorouracil
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.53
Beilstein:
127173
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Klucz InChI
ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano widmo rezonansu kształtu 5-chlorouracylu, otrzymane z obliczeń rozpraszania sprężystego na jądrach stałych metodą wielokanałową Schwingera z pseudopotencjałami.
Zastosowanie
5-Chlorouracyl był stosowany jako kontrola w teście cytotoksyczności opartym na rezazurynie do badań przesiewowych cytotoksyczności w hepatocytach i liniach komórkowych wątroby.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Kossoski et al.
The Journal of chemical physics, 140(2), 024317-024317 (2014-01-21)
We report on the shape resonance spectra of uracil, 5-fluorouracil, and 5-chlorouracil, as obtained from fixed-nuclei elastic scattering calculations performed with the Schwinger multichannel method with pseudopotentials. Our results are in good agreement with the available electron transmission spectroscopy data
M K McMillian et al.
Cell biology and toxicology, 18(3), 157-173 (2002-06-27)
A simple resazurin-based cytotoxicity assay is presented for screening of cytotoxicity in hepatocytes and liver cell lines. Human hepatoma (HepG2) cells in 96-well culture plates were exposed to known toxic (cisplatin, 5-fluorouracil, ethionine, flufenamic acid, and diflunisal) and control (transplatin
Anionradicals from 5-halouracil substituted oriented DNA after X-irradiation at low temperatures.
K Voit et al.
Radiation and environmental biophysics, 25(3), 175-181 (1986-01-01)
T Sato et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 17(4), 258-263 (1991-01-01)
The SOS chromotest was applied for the detection of antimutagens. To raise SOS induction, the bacteria were treated with the mutagens, UV, 4-nitroquinoline N-oxide (4NQO), N-methyl-N'-nitro-N-nitroso-guanidine (MNNG), or benzo[a]pyrene (B[a]p). The inhibitory effects of L-ascorbic acid, glutathione, vanillin, 5-fluorouracil (5-FU)
S M Morris
Mutation research, 297(1), 39-51 (1993-07-01)
The halogenated pyrimidines were synthesized in the 1950s as potential anti-tumor agents after the discovery that certain tumors preferentially incorporated uracil rather than thymine into the DNA. The fluorinated derivatives are widely recognized today as effective treatment modalities, especially with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
224588-25G4061832242002
224588-1G
224588-5G4061838779120