Kluczowe dokumenty
T6508
Trifluoroacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
TFA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
97.5 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.05% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
gęstość
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- For the cleavage of nitrogen and oxygen protecting groups such as N-Boc, N-benzyloxymethyl, benzyl ether, p-methoxybenzyl ether, t-butyl ether, t-butyloxymethyl ether, triphenylmethyl ether, and dimethyl acetals.
- In the Baeyer–Villiger oxidation reactions in combination with sodium percarbonate.,·
- For the C-H trifluoromethylation of arenes.
TFA can also be used as:
- A solvent in atom transfer cyclization reactions and polymer processes.
- A catalyst in the synthesis of ε-caprolactam via Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime in aprotic solvents.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.
Protokoły
Rozszczepienie i deprotekcja żywicy Fmoc są kluczowymi etapami syntezy peptydów, dając pożądany peptyd po odłączeniu żywicy.
Powiązane treści
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.