Kluczowe dokumenty
91707
Trifluoroacetic acid
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
TFA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
97.5 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
tw
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.08
λ: 290 nm Amax: 0.07
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 320 nm Amax: 0.05
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of TFA reagent for the estimation of serum vitamin A.
- To compose the binary solvent system for the isolation of large denatured peptides by reverse phase high performance liquid chromatography.
- A mobile-phase additive for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis.
- Preparation of artemisinin under optimized reaction conditions.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.