Merck
80457
Supelco
Trifluoroacetic acid
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
TFA
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
Beilstein:
742035
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
klasa czystości
eluent additive for LC-MS
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
97.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
metody
LC/MS: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
≤50 mg/kg total sulfur (as SO4)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
tw
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
gęstość
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
ślady kationów
Ag: ≤0.05 mg/kg
Al: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤1.0 mg/kg
K: ≤1.0 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤1.0 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.9
λ: 270 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 290 nm Amax: ≤0.07
λ: 300 nm Amax: ≤0.06
λ: 320 nm Amax: ≤0.05
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
przydatność
passes test for LC-MS
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trifluoroacetic acid is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.        
  • Optimized to improve ionization and resolution.        
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.       
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Zastosowanie
Trifluoroacetic acid may be used as a mobile phase additive for the analysis of basic compounds in biological samples using hydrophilic interaction liquid chromatography-electrospray ionization coupled to tandem mass spectrometry (HILIC–ESI/MS/MS) and reversed-phase liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (RP-LC-MS/MS).
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simple means to alleviate sensitivity loss by trifluoroacetic acid (TFA) mobile phases in the hydrophilic interaction chromatography?electrospray tandem mass spectrometric (HILIC?ESI/MS/MS) bioanalysis of basic compounds
Shou ZW and Naidong W
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 825(2), 186-192 (2005)
Protokoły
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Analiza HPLC-UV związków aktywnych w produktach spożywczych zawierających marihuanę do testowania mocy; złożona matryca wymaga precyzyjnych metod.
Powiązane treści
Końcówki do pipet ZipTip® micro-SPE są używane jako narzędzie do jednoetapowego odsalania, zatężania i oczyszczania złożonych próbek przed analizą masową.