Kluczowe dokumenty
18370
2,2,2-Trifluoroethanol
suitable for mass spectrometry (MS), LiChropur™, ≥99.8% (GC)
Synonim(y):
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
70 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
~896 °F
granice wybuchowości
42 %
producent / nazwa handlowa
LiChropur™
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.390-1.392 g/mL at 20 °C
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
przydatność
complies for LC-MS
ciąg SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Klucz InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
- 2,2,2-Trifluoroetanol jest powszechnie stosowany jako dodatek do fazy ruchomej w chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
Cechy:
- Szeroko zakrojone testy QC zapewniają najwyższe specyfikacje,-.
- Zoptymalizowany w celu poprawy jonizacji i rozdzielczości.
- Wyjątkowo niski poziom zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych.
- Wyprodukowany specjalnie do dokładnych i szybkich LC-MS.
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)