Kluczowe dokumenty
73345
Dibutylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, LiChropur™, suitable for ion pair chromatography
Synonim(y):
Dibutylamine acetate Concentrate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
jakość
LiChropur™
opakowanie
pkg of 25 ML Volume containing 10 ML of product
stężenie
0.5 M in H2O
metody
LC/MS: suitable
ion pair chromatography: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.348
ciąg SMILES
CC(O)=O.CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
MQFIKAWTCOXAAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?