Kluczowe dokumenty
89789
Dipropylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
Synonim(y):
Dipropylamine acetate salt solution
About This Item
Polecane produkty
opis
concentrate
Poziom jakości
Postać
liquid
opakowanie
ampule of 25 mL
stężenie
0.5 M in H2O
metody
ion pair chromatography: suitable
ciąg SMILES
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?