Merck
93645
Supelco
Dihexylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography, LiChropur
Synonim(y):
Dihexylamine acetate solution
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3(CH2)5]2NH · CH3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
Formularz
liquid
Poziom jakości
jakość
LiChropur
stężenie
0.45-0.55 M
0.5 M in H2O
metody
ion pair chromatography: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.350-1.354
gęstość
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
CC(O)=O.CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Octan diheksyloamoniowy może być stosowany jako środek parujący jony do analizy nukleozydów i nukleotydów w środkach spożywczych i napojach, fosforanów inozytolu w produktach żywieniowych, i barwników kwaśnopomarańczowych w produktach mięsnych technikami opartymi na chromatografii par jonowych.
Opakowanie
Przezroczyste szkło borokrzemowe, wysoka odporność hydrolityczna (typ I)
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fast Determination of Three Acid Orange Dyes: Acid Orange ?, Acid Orange ? and Acid Orange AGT in Meat Products by Ion-pair Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
ZHANG SF, et al.
Journal of Instrumental Analysis, 10 (2012)
Simultaneous determination of nucleosides and nucleotides in dietary foods and beverages using ion-pairing liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry
Yamaoka N, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 878(23), 2054-2060 (2010)