5.43834
Ammonium acetate
for HPLC LiChropur™
Synonim(y):
Ammonium acetate
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Poziom jakości
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
rozpuszczalność
1480 g/L
gęstość
1.17 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
410 kg/m3
Zastosowanie
PFAS testing
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Mobile phase in the derivatization reaction to enhance the detection and separation of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) using reversed-phase liquid chromatography (RPLC).
- Buffer component in the mobile phase of the Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) method for the separation and determination of polar lipid classes.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.