5.43837
Ammonium dihydrogen phosphate
for HPLC LiChropur™
Synonim(y):
Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.066 hPa ( 125 °C)
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
190 °C
rozpuszczalność
368 g/L
gęstość
1.80 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
800‑1100 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[H+].[H+]
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Synteza i charakterystyka nanocząstek hydroksyapatytu z wodorotlenku wapnia zanieczyszczonego gazami wydzielającymi się z kominów dymowych przemysłu szklarskiego..: Niniejsze badania dotyczą syntezy nanocząstek hydroksyapatytu przy użyciu diwodorofosforanu amonu, szczegółowo opisując proces i stosowane techniki chemii analitycznej. Badanie zapewnia wgląd w potencjalne środowiskowe i przemysłowe zastosowania tej metody, oferując innowacyjne podejście do syntezy materiałów (Abdelmoaty i Mousa, 2024).
- Nanoprzecinanie LaNiO(3) indukowane trawieniem kwasem w celu przeszczepienia samoorganizującego się nanoreaktora LaNiO(3)/N,P-RGO podobnego do matrycy fotodiodowej do wydajnego fotokatalitycznego wydzielania wodoru...: W artykule omówiono zastosowanie diwodorofosforanu amonu w tworzeniu nanoreaktorów opartych na LaNiO(3) za pomocą technik trawienia kwasem. Uzyskane materiały wykazują obiecujące zastosowania w fotokatalizie i produkcji wodoru, ilustrując użyteczność związku w technologiach energii odnawialnej (Zou et al., 2024).
- Zrównoważona i przyjazna dla środowiska mikrofalowa synteza nanohydroksyapatytu ze zdekarbonizowanych skorupek jaj..: W badaniu wykorzystano diwodorofosforan amonu w procesie zielonej chemii do syntezy nanohydroksyapatytu ze skorupek jaj, podkreślając korzyści dla środowiska i zrównoważony rozwój tego podejścia w materiałoznawstwie (Mahmoud, 2024).
- Samozasilający się czujnik biochemiczny dla inteligentnego rolnictwa wspomagany przez wzmocniony sygnałem nanogenerator tryboelektryczny...: Te innowacyjne badania wykorzystują diwodorofosforan amonu do opracowania samozasilającego się czujnika biochemicznego do zastosowań rolniczych, podkreślając jego rolę w zwiększaniu czułości urządzenia i zrównoważonego rozwoju (Gao et al., 2024).
- Terapeutyczne monitorowanie wankomycyny u pacjentów chirurgicznych za pomocą zwalidowanej metody HPLC ..: W tym badaniu klinicznym diwodorofosforan amonu jest stosowany jako część metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do monitorowania wankomycyny u pacjentów chirurgicznych, wykazując jej kluczową rolę w poprawie dokładności analitycznej i opieki nad pacjentem (Akram i in., 2024).
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1