Key Documents
204005
Ammonium dihydrogenphosphate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium phosphate monobasic, mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
crystalline
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to fabricate cathode materials for Li-ion batteries to enhance cyclic performance.
- As an electrolyte additive in rechargeable batteries to enhance the ionic conductivity or to reduce the risk of side reactions within the electrolyte.
- To fabricate flame-retardant polymer composites.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?