Merck
467782
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate monobasic
for inorganic trace analysis, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
NH4H2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
3.8-4.4
mp
190 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ammonium phosphate monobasic (APM) is an inorganic salt widely used in fertilizer, baking powder and yeast production. It is also employed as an agent to control pH of a solution, in corrosion inhibition. APM can be prepared by reacting phosphoric acid with anhydrous ammonia maintaining the pH below 5.8. The change in some of the physical characteristics on its addition to a high carbonate containing unfired and fired illitic shale has been studied.
Zastosowanie
Employed in the synthesis of the first example of a mixed-valence ammonium iron phosphate, NH4Fe2(PO4)2.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Analysis of Antiretrovirals Used in Combination HIV Therapy.
McKenzie JAM, et al.
The Reporter, 18, 3-4 (2005)
Effect of medium components and metabolic inhibitors on β-galactosidase production and secretion by Penicillium notatum 1.
Fiedurek J, et al.
Journal of Basic Microbiology, 36(1), 27-32 (1996)
Development of an inhibitor screening platform via mass spectrometry.
Rathore R, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 13(10), 1007-1013 (2008)
Study of metastable equilibria in the ternary system NH4H 2PO4-(NH4)2HPO4-H2O at -7 and -9 ?C.
Zerrouk L, et al.
Fluid Phase Equilibria, 354, 47-53 (2013)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 142-142 (1997)