Kluczowe dokumenty
A1645
Ammonium phosphate monobasic
ReagentPlus®, ≥98.5%
Synonim(y):
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.001 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥98.5%
Formularz
powder
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chitoporin from Serratia marcescens: recombinant expression, purification and crystallization.: This study details the application of ammonium phosphate monobasic in the crystallization of chitoporin from Serratia marcescens. The results provide insights into the structural biology of this protein, which is significant for understanding its function and potential applications in biotechnology (Amornloetwattana et al., 2020).
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)