Key Documents
215996
Ammonium phosphate dibasic
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
crystals or chunks
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To synthesize tetrahydrobenzo[b]pyranderivatives via three‐component condensation reaction.
- In the solvent-free Biginelli reactions.
- To synthesize bis(indolyl)methanes via solvent-free reaction of indole derivatives and aromatic or aliphatic aldehydes.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278