Merck
A5764
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate dibasic
reagent grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
powder or crystals
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 132 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dwuzasadowy fosforan amonu może być stosowany w następujących badaniach:
  • Jako aktywator w wytwarzaniu węgla aktywnego przy użyciu odpadów ramulus mori jako materiału źródłowego.
  • Do komponowania fazy ruchomej do usuwania syntetycznych zanieczyszczeń z worykonazolu metodą HPLC.
  • Przygotowanie próbek oksyapatytu Ca8Gd2(PO4)6O2 (CGP) domieszkowanego jonami Eu.
  • Ekstrakcja do fazy stałej żółcieni pomarańczowej, anionowego barwnika, za pomocą kartridża strzykawkowego wspomaganego polem elektrycznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and characterization of activated carbon from waste ramulus mori.
Tang YB, et al.
Chemical Engineering Journal, 203, 19-24 (2012)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 144-144 (1997)
Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.
Gu P and Li Y.
Journal of Chromatographic Science, 47(7), 594-598 (2009)
Hydrothermal synthesis, structures and luminescent properties of nanocrystaline Ca8Gd2(PO4)6O2: Eu2+, Eu3+ phosphors.
Bharat L, et al.
Chemical Engineering Journal, 240, 179-186 (2014)
Electric Field-Assisted Solid Phase Extraction: Study of Electrochromatographic Parameters with an Anionic Model Compound.
Orlando RM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 26(2), 310-318 (2015)