Merck
30402
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate dibasic
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
Synonim(y):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. Ph. Eur.
Próba
≥98% (alkalimetric)
Formularz
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Paleoproteomika ludzkiej kości z wykorzystaniem jednogarnkowej, wzmocnionej stałą fazą metody przygotowania próbek w celu maksymalizacji wykrytych białek i zmniejszenia humusu...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie dwuzasadowego fosforanu amonu w przygotowaniu próbek ludzkich kości do paleoproteomiki. Metoda ta poprawia wykrywanie białek i zmniejsza zanieczyszczenie, znacznie poprawiając analizę starożytnych białek (Cleland, 2018).
  • Wpływ domieszkowania Mg(2+) na przejście fazowe beta-alfa w bioceramice fosforanu trójwapniowego (TCP)...: Dwuzasadowy fosforan amonu jest wykorzystywany w syntezie bioceramiki fosforanu trójwapniowego domieszkowanego Mg. W badaniu zbadano zachowanie przejścia fazowego, które ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zaawansowanych biomateriałów do zastosowań medycznych (Frasnelli & Sglavo, 2016).
  • Opracowanie i walidacja metody HPLC wskazującej stabilność do oznaczania worykonazolu i substancji pokrewnych: Badania przedstawiają zastosowanie dwuzasadowego fosforanu amonu w opracowaniu metody HPLC wskazującej stabilność do analizy worykonazolu. Metoda ta zapewnia dokładne wykrywanie leku i jego zanieczyszczeń, co ma kluczowe znaczenie dla farmaceutycznej kontroli jakości (Gu & Li, 2009).
  • Krystalizacja i wstępna analiza krystalograficzna domeny katalitycznej celobiohydrolazy I z Talaromyces emersonii...: Dwuzasadowy fosforan amonu jest stosowany w procesie krystalizacji celobiohydrolazy I. Badanie zapewnia wgląd w strukturę enzymu, pomagając w zrozumieniu jego mechanizmów katalitycznych i potencjalnych zastosowań przemysłowych (Grassick et al., 2003).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Sakakura et al.
Journal of chromatography, 621(2), 123-131 (1993-11-24)
A method for the simultaneous determination of bile acids in rat bile and serum by high-performance liquid chromatography with a post-column enzymic reaction and fluorescence detection has been developed. Without prior fractionation and alkaline hydrolysis, 26 unconjugated, glycine- and taurine-conjugated
Hydrothermal synthesis, structures and luminescent properties of nanocrystaline Ca8Gd2(PO4)6O2: Eu2+, Eu3+ phosphors.
Bharat L, et al.
Chemical Engineering Journal, 240, 179-186 (2014)
Electric Field-Assisted Solid Phase Extraction: Study of Electrochromatographic Parameters with an Anionic Model Compound.
Orlando RM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 26(2), 310-318 (2015)
Nathan K Deed et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(5), 1537-1549 (2011-01-20)
Two deletion mutants expected to be defective in nitrogen catabolite repression (NCR) were constructed in a commercial wine yeast background M2: a ure2 mutant and a dal80 gzf3 double mutant. Wild-type and both mutant strains were fermented in Sauvignon Blanc
Catarina Barbosa et al.
International journal of food microbiology, 160(2), 87-93 (2012-11-28)
Sulphur-containing amino acids, cysteine and methionine, are generally found in very low concentrations in grape-juice. The objective of this study was to identify the effects of methionine on aroma compounds formation. Nitrogen source effects on growth, fermentative behaviour and aroma