Merck
216003
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate monobasic
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
APM, mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
NH4H2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.001 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.005% NH4OH pptd.
≤0.005% insolubles
pH
3.8-4.4 (25 °C, 5%)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.005%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Employed in the synthesis of the first example of a mixed-valence ammonium iron phosphate, NH4Fe2(PO4)2.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Milne GWA.
Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties, 193-193 (2005)
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 142-142 (1997)
Boudin, S. Lii, K-H.
Inorganic Chemistry, 37, 799-799 (1998)
Nathan K Deed et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(5), 1537-1549 (2011-01-20)
Two deletion mutants expected to be defective in nitrogen catabolite repression (NCR) were constructed in a commercial wine yeast background M2: a ure2 mutant and a dal80 gzf3 double mutant. Wild-type and both mutant strains were fermented in Sauvignon Blanc
Catarina Barbosa et al.
International journal of food microbiology, 160(2), 87-93 (2012-11-28)
Sulphur-containing amino acids, cysteine and methionine, are generally found in very low concentrations in grape-juice. The objective of this study was to identify the effects of methionine on aroma compounds formation. Nitrogen source effects on growth, fermentative behaviour and aroma