Key Documents
5.43835
Supelco
Ammonium hydrogen carbonate
for HPLC LiChropur
Synonim(y):
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)HCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Numer indeksu EC:
213-911-5
ciśnienie pary
67 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
solid
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
rozpuszczalność
220 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Ammonium hydrogen carbonate is used in HPLCanalysis as a mobile phase component. It is a volatile buffer salt that canprovide pH control and buffering capacity in HPLC separations.
Zastosowanie
  • Aluminon: Its Limited Application as a Reagent for the Detection of Aluminum Species: This research explores the application limitations of Aurin tricarboxylic acid ammonium salt as a reagent in detecting aluminum species, providing critical insights into its specificity and interaction with metal ions (Clark RA, Krueger GL, 1985).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1