Merck
SRE0035
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate solution
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
Beilstein:
4186741
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Do wytrącania DNA i RNA należy użyć roztworu podstawowego octanu amonu o stężeniu 5 M, aby doprowadzić końcowe stężenie octanu amonu w roztworze roboczym do 2,5 M.
Postać fizyczna
5M octan amonu w wodzie. Roztwór jest filtrowany przez 0,2 μm.
Roztwór roboczy 2,5M należy przygotować przez rozcieńczenie 200-procentowym etanolem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)