Merck
245070
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium acetate
≥97%
Synonim(y):
Octan N,N,N-trimetylo-metanaminy
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4N(OCOCH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
Beilstein:
3571830
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
solid
mp
184 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.C2H4O2/c1-5(2,3)4;1-2(3)4/h1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel L J Thorek et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 25(2), 881-891 (2018-09-27)
The impact of androgen receptor (AR) activity in breast cancer biology is unclear. We characterized and tested a novel therapy to an AR-governed target in breast cancer.Experimental Design: We evaluated the expression of prototypical AR gene products human kallikrein 2
Aleksandra M Urbanska et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 35(6), 459-473 (2020-02-06)
An α particle-emitting nanodrug that is a potent and specific antitumor agent and also prompts significant remodeling of local immunity in the tumor microenvironment (TME) has been developed and may impact the treatment of melanoma. Biocompatible ultrasmall fluorescent core-shell silica
Alexey A Nazarov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(8), 3614-3623 (2014-11-20)
Chemotherapeutics for the treatment of tumorigenic conditions that feature novel modes of action are highly sought after to overcome the limitations of current chemotherapies. Herein, we report the conjugation of the alkylating agent chlorambucil to the RAPTA scaffold, a well-established