Key Documents
538728
Triethyl phosphate
ReagentPlus®, ≥99.8%
Synonim(y):
TEP, Ethyl phosphate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.28 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 40 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.8%
temp. samozapłonu
845 °F
granice wybuchowości
10 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
tw
215 °C (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sensor Technology for Chemical Detection: Triethyl phosphate is utilized in the development of trisaryl phosphoric triamide-based resins for a quartz crystal microbalance sensor, enhancing the detection capabilities for sulfur mustard simulants, which is critical in chemical safety and environmental monitoring (Heo et al., 2024).
- Flame-Retardant Bio-based Composites: Research highlights the use of triethyl phosphate in creating flame-retardant, energy-storage, and transparent bio-based composites, leveraging natural cellulose templates to enhance both safety and environmental sustainability (Li et al., 2024).
- Environmental Biodegradation Studies: Triethyl phosphate is instrumental in a novel method for rapidly monitoring organophosphate flame retardants (OPFRs) by liquid-liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, a significant advancement in environmental science for assessing biodegradation (Losantos et al., 2024).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?