Merck
D169102
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylphosphonate
≥98%
Synonim(y):
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
About This Item
Wzór liniowy:
CH3P(O)(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.08
Beilstein:
878263
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
Klucz InChI
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimethyl methylphosphonate is a phosphorus-containing organic compound, commonly used as a flame retardant. It is also used in the preparation of β-ketophosphonates from esters.
Zastosowanie
Reagent used in the conversion of esters to ketophosphonates.
Used to test SXFA-coated SAW chemical sensors for organophosphorous compound detection
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
  • Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
  • UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A General Procedure for the Preparation of β-Ketophosphonates
Maloney KM and Chung JYL
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7574-7576 (2009)
Dimethyl methylphosphonate (DMMP) as an efficient flame retardant additive for the lithium-ion battery electrolytes
Xiang HF, et al.
Journal of Power Sources, 173(1), 562-564 (2007)
Tetrahedron Letters, 34, 4427-4427 (1993)
Tetrahedron, 49, 8541-8541 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6769-6769 (1993)