Kluczowe dokumenty
79522
tert-Butyl P,P-dimethylphosphonoacetate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl ((oxo)dimethoxyphosphino)acetate, tert-Butyl (dimethoxyphosphinyl)acetate, Dimethyl (tert-butoxycarbonyl)methylphosphonate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434
bp
86-87 °C/0.02 mmHg (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phosphonate
ciąg SMILES
COP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-8(2,3)13-7(9)6-14(10,11-4)12-5/h6H2,1-5H3
Klucz InChI
SAZYDWOWLRDDRQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Preparation of phosphonate terminated PPH dendrimers as anti-HIV-1 agents
- Preparation of monodehydro diketopiperazines from ketoacyl amino acid amides via acid-catalyzed cyclization
- Preparation of α,β-unsaturated esters for use in the guanidine-catalyzed oxa-Michael addition
- Preparation of myxopyronin B and desmethyl myxopyronin B analogs, with antibacterial activity and inhibitory activity against bacterial RNA polymerase
- Allylation and subsequent ring-closing metathesis in presence of Grubbs′ catalyst or intramolecular rhodium-catalyzed cyclopropanation reactions
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?