Kluczowe dokumenty
216585
Amberlite™ IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
Synonim(y):
mix mode ion exchange resin
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Amberlite™ IRA-900 chloride form, chloride form
gęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
17 mmHg ( 20 °C)
Formularz
beads
sieciowanie krzyżowe
>95 % cross-linked
temp. samozapłonu
800 °F
Parametry
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
wilgoć
58-64%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupa aktywna macierzy
quaternary ammonium
wielkość cząstki
650-820 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.0 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?