216569
Amberlite™ IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Amberlite™ IRA-410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene, 20-25 mesh
gęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
17 mmHg ( 20 °C)
Formularz
beads
temp. samozapłonu
800 °F
Parametry
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
wilgoć
45-51%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene/divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
wielkość cząstki
20-25 mesh
600-750 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.25 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
ciąg SMILES
[Cl-].[N+](CCO)(Cc2c(cccc2)C=C)(C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
Klucz InChI
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?