Kluczowe dokumenty
1.05242
Supelco
Dowex 1-X8 Ion Exchange Resin
60-170 mesh
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Ion exchanger Dowex 1-X8, suitable for ion chromatography
Formularz
resin
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
Matryca
PS-DVB
grupa aktywna macierzy
SAX
wielkość cząstki
90-250 μm
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
Klucz InChI
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
(silnie zasadowy wymieniacz anionowy), forma Cl-
Zastosowanie
  • Wstępne zatężanie molibdenu, antymonu i wanadu w próbkach benzyny przy użyciu żywicy Dowex 1-x8 i ich oznaczanie za pomocą indukcyjnie sprzężonej plazmy-optycznej spektrometrii emisyjnej...: Niniejsze badanie wykazało skuteczność żywicy jonowymiennej Dowex 1-X8 we wstępnym zatężaniu metali śladowych ze złożonych matryc, ułatwiając ich oznaczanie ilościowe za pomocą ICP-OES, techniki kluczowej dla zapewnienia jakości paliwa i zgodności z przepisami ochrony środowiska (Nomngongo et al., 2013).
  • Chromatograficzna separacja Hg z wymianą anionów do pomiarów stosunku izotopówza pomocą wieloskładnikowego ICPMS: Bada zastosowanie Dowex 1-X8 do chromatograficznej separacji izotopów rtęci, zwiększając precyzję analizy stosunku izotopów, co ma kluczowe znaczenie w badaniach geochemicznych i środowiskowych (Malinovsky et al., 2008).
  • Usuwanie uranu ze skażonych wód gruntowych za pomocą żywic syntetycznych...: Omawia zastosowanie Dowex 1-X8 w usuwaniu uranu ze źródeł wody, podkreślając jego potencjał w działaniach naprawczych w miejscach dotkniętych skażeniem radioaktywnym (Phillips et al., 2008).
  • Selektywne kolorymetryczne oznaczanie TNT podzielonego pomiędzy roztwór alkaliczny i silnie zasadowy wymieniacz anionowy Dowex 1-X8: Przedstawiono nowatorskie podejście do wykrywania trinitrotoluenu (TNT) przy użyciu Dowex 1-X8, które może być stosowane w kryminalistyce w celu poprawy czułości i selektywności analizy pozostałości materiałów wybuchowych (Uzer et al., 2008).
  • Złoża fluidalne w analizie przepływowej: zastosowanie z separacją jonowymienną do spektrofotometrycznego oznaczania cynku w fermentach roślinnych...: Pokazuje integrację Dowex 1-X8 w systemach analizy przepływowej w celu wydajnego oddzielania i późniejszego spektrofotometrycznego oznaczania cynku, niezbędnego w badaniach rolniczych i żywieniowych (Ribeiro et al., 2006).
Komentarz do analizy
Opis: jasnożółte wilgotne kulki
Pojemność całkowita (mokra): ≥ 1,2 mol/l
Wielkość cząstek (0,09-0,25 mm): ≥ 70 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3