Kluczowe dokumenty
433942
Supelco
Amberlite HPR4800 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-35 mesh
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
AmberLite HPR4800 Cl, chloride form,
opis
chloride form
formerly Dowex Marathon A, chloride form
Poziom jakości
Formularz
beads
sieciowanie krzyżowe
8‑10 % cross-linked
jakość
monodispersed
wilgoć
50-60%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
quaternary ammonium
wielkość cząstki
24-28 mesh
525-625 μm
pojemność
1.3 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
ciąg SMILES
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
Klucz InChI
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Dowex Marathon A to silnie zasadowa anionowa żywica żelowa typu I z trimetyloaminą jako grupą funkcyjną. Dowex Marathon A to heterogeniczny katalizator wykonany z kopolimeru styrenodiwinylobenzenu.
Zastosowanie
Dowex Marathon A został użyty w chromatografii jonowymiennej.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for demineralization, especially suited for water with high concentration of weak ions (silica, CO2), as well as organics-laden feed waters. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Cechy i korzyści
Strongly basic anion
Inne uwagi
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a suitable preliminary elution and wash.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dissolved organic matter removal and disinfection byproduct formation control using ion exchange
Tan, Yongrui, et al.
Desalination, 176, 189-200 (2005)
Synthetic route to a benzooxazole derivative with heparanase inhibitory activity
Da Pieve, Chiara, Pravin Patel, and Sotiris Missailidis
Synthetic Communications, 40, 518-522 (2010)
The synergistic effect of alcohol mixtures on transesterification of soybean oil using homogeneous and heterogeneous catalysts
Kim, M., et al.
Applied Catalysis A: General, 378, 134-143 (2010)